Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trypsin-Inhibitor, Sojabohnen
Artikelnummer. 15453659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453659 100 mg 100 Milligramm
15443659 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453659 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60982.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08 €
    85.65 € / 100 Milligramm
    Sparen 20.43 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt das Bauchspeicheldrüsenenzym Trypsin
The soybean trypsin inhibitor has been tested for cell culture applications. It has been used in a study to assess the potential application in animal cell culture of an alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibri sp. V26. It has also been used in a study to improve the detection of fungi in eosinophilic mucin. It is an inhibitor of trypsin factor Xa, plasmin and neutrophil elastase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
In 1 X PBS bei 1 bis 10 mg/ml auflösen, um eine Stammlösung zu erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9035-81-8
Spezifikation
Menge 100 mg
Beschreibung Beige bis Blassbraun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmt das Bauchspeicheldrüsenenzym Trypsin
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Trypsin inhibitor, soybeans
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Consigli di prudenza
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin inhibitor
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.