Learn More
Sartorius TSA-Nähragar in Flaschen
Artikelnummer. 15922510 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
Flasche
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
15922510 Flasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15922510 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 14171A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 €
    190.00 € / 4 Stück
    Sparen 20.00 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TSA-Nähragar-Medien in Flaschen zur Koloniezählung mittels Membranfiltrationsmethode oder über direkte Inkubation.
  • Zeit- und kostensparend
  • Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen.
  • Gleichbleibende Qualität
  • Das gebräuchlichste Kulturmedium für Mikroorganismen ist Agar.
  • Die Medien sind in zwei Formaten erhältlich.
    • Agar in Röhrchen kann auf Agarplatten gegossen werden.
      • Der Inhalt eines Röhrchens ist ausreichend für zwei 90 oder drei 60 mm-Petrischalen.
    • Agarmedien in Flaschen sind die kostengünstige Alternative zum Gießen von Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp TSA Nähragar
Sterilität Steril
Format Flasche