Learn More
TSG101 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
271.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen TSG101
Verdünnung Western Blot 1:500-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1500-1:50000, Immunoprecipitation 0.2-1 uL/mg of lysate
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18648105
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-98994-100ul
100 μg
326.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18628305
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-98994-50ul
50 μg
271.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TSG101 Polyclonal antibody specifically detects TSG101 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
TSG101
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Autophagy, Cancer, Microautophagy
0.2 μm filtered solution in PBS
7251
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Western Blot 1:500-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1500-1:50000, Immunoprecipitation 0.2-1 uL/mg of lysate
Polyclonal
Purified
RUO
Human
ESCRT-I complex subunit TSG101, TSG10, tumor susceptibility gene 10, tumor susceptibility gene 101, tumor susceptibility gene 101 protein, tumor susceptibility protein, VPS23
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human TSG101.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.