Learn More
TSKU Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552523
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15770471
  • 530.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: DTAHLDLSSN RLEMVNESVL AGPGYTTLAG LDLSHNLLTS ISPTAFSRLR YLESLDLSHN GLTALPAESF TSSPLSDVNL SHNQLREVSV SAFTTHSQGR ALHVDLSHNL IHR Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 93%.
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
TSKU
Polyclonal
Unconjugated
TSKU
9530051K01Rik; E2ig4; E2-induced gene 4 protein; Early insulin-induced hepatic gene protein; Eiih; hepatic protein EIIH; leucine rich repeat containing 54; leucine-rich repeat-containing protein 54; LRRC54; Tsk; Tsku; Tsukushi; tsukushi homolog; tsukushi small leucine rich proteoglycan homolog; tsukushi, small leucine rich proteoglycan; tsukushin; UNQ850/PRO1788
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
244152, 25987, 308843
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6QMY6, Q8CBR6, Q8WUA8
TSKU
Recombinant protein corresponding to Human TSKU
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat