Learn More
TSPAN13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550891
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15694815
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total TSPAN13 / TM4SF13 protein.
TSPAN13 Polyclonal antibody specifically detects TSPAN13 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TSPAN13
Polyclonal
Unconjugated
TSPAN13
1100001I23Rik; NET6; NET-6; tetraspan NET-6; Tetraspan Tspan-13; tetraspanin 13; tetraspanin-13; Tm4sf13; transmembrane 4 superfamily member 13; transmembrane 4 superfamily member tetraspan NET-6; Tspan13; tspan-13; UNQ260/PRO296
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27075, 366602, 66109
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O95857, Q5FVL6, Q9D8C2
TSPAN13
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human tetraspanin 13
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat