missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTA-Q6(isomer), MedChemExpress

Artikelnummer. 16496627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496627 5 mg -
16483908 10 mg 10 Milligramm
16400277 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16496627 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10388A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress TTA-Q6(isomer) is an isomer of TTA-Q6. TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist.

TTA-Q6(isomer) is an isomer of TTA-Q6. TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TTA-Q6(isomer)
Physikalische Form Solid
CAS 910484-32-1
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H15ClF3N3O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (308.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C([C@@]2(C3CC3)N(CC(F)(F)F)C(NC4=C2C=C(Cl)C=C4)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 405.8
Formelmasse 405.8
Reinheit (%) 99.84%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.