Learn More
TTC14 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531842
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13416367
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: NT2D1, IMR32, U87-MG. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
TTC14 is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
TTC14
Polyclonal
Unconjugated
TTC14
2700016E08Rik; 4930434D01Rik; 4931403I22Rik; 4933402I15Rik; AI662468; AU014779; AW561908; cI-44; DRDL5813; Kiaa1980; mKIAA1980; PRO19630; tetratricopeptide repeat domain 14; tetratricopeptide repeat protein 14; TPR repeat protein 14; Ttc14; UNQ5813; UNQ5813/PRO19630
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
151613
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q96N46
TTC14
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 470 and 664 of Human TTC14