Learn More
TTC17 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA558419
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15796291
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: DQPVRYHRGD IFENVDYVQF GEDSSTSSMM SVNFDVQSNQ SDINDSVKSS PVAHSILWIW GRDSDAYRDK QHILWPKRAD CTESYP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.
TTC17 is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
TTC17
Polyclonal
Unconjugated
TTC17
9130020K17Rik; D2Bwg1005e; tetratricopeptide repeat domain 17; tetratricopeptide repeat protein 17; Tetratricopeptide repeat protein 17-like protein; TPR repeat protein 17; Ttc17
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55761
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96AE7
TTC17
Recombinant protein corresponding to Human TTC17