Learn More
TTLL10 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15737931
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KPTASNQGKG IFLLRNQEEV AALQAKTRSM EDDPIHHKTP FRGPQARVVQ RYIQNPLLVD GRKFDVRSYL LIACTTPYMI FFGHGYARLT LSLYDPHSSD LG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 82%, Rat - 82%.
Inactive polyglycylase.
Spezifikation
Spezifikation
TTLL10
Polyclonal
Unconjugated
TTLL10
4833412E22Rik; 4930595O22Rik; AU022799; BC042775; Inactive polyglycylase TTLL10; protein polyglycylase TTLL10; Ttll10; Ttll5; tubulin tyrosine ligase like 10; tubulin tyrosine ligase-like family member 10; tubulin tyrosine ligase-like family, member 10; tubulin tyrosine ligase-like family, member 5; tubulin--tyrosine ligase-like protein 10
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
254173
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6ZVT0
TTLL10
Recombinant protein corresponding to Human TTLL10