missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ Elektronisches Thermoelement-Kernthermometer
Für schnelle Messungen mit hoher Genauigkeit. Ebro Electronic™ TTX 120 Thermoelemente vom Typ K für Einstichthermometer eignen sich für zahlreiche unterschiedliche Sonden.
Marke: Ebro Electronic™ 1340-5120
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
- Robust und schlagfest
- Auswechselbare Batterie
Spezifikation
CE EN 13485 | |
17 mm | |
ABS-Kunststoff | |
0.1 °°C von –60 bis 199.9 °°C, 1 °°C darüber | |
1200°C | |
–60 bis 1200 ° °C | |
42 mm |
Für Heiztechnologie, Klimaanlagen, Belüftungsanlagen, Luft, Gase, Labors, leitfähige Materialien, Flüssigkeiten, Oberflächentemperatur der Werkzeuge für Spritzgießverfahren | |
90 mm | |
TTX 120 | |
Thermoelement-Kernthermometer | |
-60°C | |
±0.8 °C |