Learn More
Sarstedt™ Tube, 50mL
Artikelnummer. 10535253
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Artikelnummer. 10535253
Marke: Sarstedt™ 62547254
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sarstedt™ Tube, 50mL feature a screw cap, a conical base, and printed writing space and graduations.
  • Polypropylene construction
  • Printed writing space and graduations
  • Assembled with high-density red polyethylene cap
  • Sterile and non-pyrogenic
  • Endotoxin-free
  • Styrofoam container
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADR, IVD, CE
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussfarbe Rot
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Single-use
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 300
Anzahl pro Packung 25
Menge 300
Sterilität Steril
Form Konisch
Länge (metrisch) 114 mm
Bodenform Konisch
Closure Included Ja
Durchmesser (metrisch) 28 mm
Graduated Ja
Max. RZB 15,500 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.