Learn More
Heidolph instruments Röhrchen MonoBlock
Für speziell dimensionierte Reagenzgläser Ihrer Searfish Magnetrührer-Workstation geeignet. Die einteiligen Heidolph™ MonoBlock Röhrchen eignen sich ideal für Experimente, die in einem Gefäß stattfinden.
535.00 €
Spezifikation
Beschreibung | MonoBlock |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | StarFish Workstation, Magnetrührer MR-Hei |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11751699
|
Heidolph instruments
505-80004-00 |
40x 16 mm-Röhrchen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11731699
|
Heidolph instruments
505-80002-00 |
16x 25 mm-Röhrchen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11741699
|
Heidolph instruments
505-80003-00 |
16x 24 mm-Röhrchen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11761699
|
Heidolph instruments
505-80005-00 |
40x 12 mm-Röhrchen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Für eine bestimmte Röhrchengröße.
- Einteilige Konstruktion.
Spezifikation
MonoBlock | |
StarFish Workstation, Magnetrührer MR-Hei |