Learn More
Fisherbrand™ X6 3 WAY MICROTUBE RACK ASSORTED ASSORTED
Zum Verbinden miteinander an beiden Enden. Fisherbrand™ 3-Wege-Röhrchengestelle verfügen über praktische Fingerschlitze, die auf das Gestell und jede der drei Ebenen vergossen sind, um verschiedene Röhrchengrößen aufzunehmen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01250kg
Beschreibung
- Gestelle aus Polypropylen können an beiden Enden miteinander verbunden werden.
- Das mehrstufige Gestell erleichtert den Transfer und das Laden von Proben.
- Durch die in das Gestell eingebrachten Fingerschlitze können die Gestelle leicht aufgenommen und umgesetzt werden.
- Die niedrigste Ebene fasst einzelne 0.2 ml-Röhrchen oder Streifen mit 8 oder 12 Röhrchen mit 24 Wells mit einem Durchmesser von 6.3 mm
- Die mittlere Ebene fasst 0.5 ml-Röhrchen mit 14 Wells mit einem Durchmesser von 7.8 mm
- Die obere Ebene fasst 1.5 ml-Röhrchen mit 12 Wells mit einem Durchmesser von 11 mm
- Abmessungen des Gestells: 164 x 123 x 62 mm.
- Paket mit 6 verschiedenen Farben: Blau, Grün, Naturfarben, Rosa, Gelb, Orange
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Röhrchen (24 x .02 ml, 14 x 0.5 ml, 12 x 1.5 ml) | |
Lagerung von Mikroröhrchen und Probentransfer | |
164 x 123 x 62 mm | |
123 mm | |
24 x 6.3 mm, 14 x 7.8 mm, 12 x 11 mm |
Sortiert (Blau, Grün, Natur, Orange, Rosa, Gelb) | |
Polypropylen | |
6/Pckg. | |
164 mm | |
62 mm |