Learn More
Cytiva Röhrchengestelle
Flexible Fraktionssammlung in 96-Well-Mikrotiterplatten oder in 250 ml-Flaschen oder in Trichter, die mit praktisch jedem beliebigen Gefäß verbunden werden können.
Marke: Cytiva 18-6083-13
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Erweiterte Funktionalität für den Standard- und den präparativen Modus, ermöglicht das Sammeln von großvolumigen Fraktionen.
- Fraktionierung mit festem Volumen oder eine automatische Peak-Fraktionierung möglich.
Spezifikation
Gestell | |
Gestell C, komplett mit Schale für 96-Well-Mikrotiterplatten und 30-mm-Röhrchen |