Learn More
Labconco™ Röhrchen mit Schäften für RapidVap™ N2 Verdampfungssysteme
Artikelnummer. 11761569 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
38 ml
1,5 ml
2,0 mL
170 mL
Menge:
8/Packung
Packungsgröße:
8 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge Packungsgröße
11761569 170 mL 8/Packung 8 Stück
11741569 2,0 mL 8/Packung 8 Stück
11731569 1,5 ml 8/Packung 8 Stück
11721569 38 ml 8/Packung 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11761569 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7926908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 €
    1365.80 € / 8 Stück
    Sparen 174.20 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Borosilikatglasröhrchen für die Verwendung mit Labconco RapidVap N2 Verdampfungssystemen.
Borosilikatglasröhrchen nur zur Verwendung mit RapidVap N2 Verdampfungssystemen. Die geschliffenen Glasröhrchen bieten eine bessere Passform und Wärmeübertragung für schnellere Verdampfungsraten. Die Schäfte sind für die Verwendung mit Cool-Zone-terminierten Endpunktbestimmungen ausgelegt. Um die Verdampfungszeit zu minimieren, sollte das Röhrchen mit dem richtigen Endpunktschaft verwendet werden. Wenn beispielsweise ein Endpunkt von 1,5 ml angestrebt wird, würde die Auswahl des Röhrchens 7913500 mit einem maximalen 3,0 ml-Endpunktvolumen zu einer unnötig langen Zeit für die Verdampfung der restlichen 1,5 ml im Schaft führen. Röhrchen mit flachem Boden eignen sich für Anwendungen, bei denen Proben bis zur Trockenheit gebracht werden. Jedes graduierte 600 ml-Röhrchen hat beim Vortexen ein Probenvolumen von bis zu 450 ml. Jedes graduierte 170 ml-Röhrchen hat beim Vortexen ein Probenvolumen von bis zu 125 ml.
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferrohr
Zur Verwendung mit (Geräte) RapidVap™ N2 Verdampfungssystem
Menge 8/Packung
Probenvolumen (angloamerikanisch) 4,22 oz.
Volumen (metrisch) 170 mL
Probenvolumen (metrisch) 125 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 4 lb.
Gewicht (metrisch) 1,8 kg