Learn More
Labconco™ Röhrchen mit Steigrohr für RapidVap™ N2 Verdampfungssysteme
Artikelnummer. p-174557 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
38 ml
1,5 ml
2,0 mL
170 mL
Menge:
8/Packung
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. 11741569
Marke: Labconco™ 7913808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Borosilikatglasröhrchen für die Verwendung mit Labconco RapidVap N2 Verdampfungssystemen.
Borosilikatglasröhrchen nur zur Verwendung mit RapidVap N2 Verdampfungssystemen. Die geschliffenen Glasröhrchen bieten eine bessere Passform und Wärmeübertragung für schnellere Verdampfungsraten. Die Schäfte sind für die Verwendung mit Cool-Zone-terminierten Endpunktbestimmungen ausgelegt. Um die Verdampfungszeit zu minimieren, sollte das Röhrchen mit dem richtigen Endpunktschaft verwendet werden. Wenn beispielsweise ein Endpunkt von 1,5 ml angestrebt wird, würde die Auswahl des Röhrchens 7913500 mit einem maximalen 3,0 ml-Endpunktvolumen zu einer unnötig langen Zeit für die Verdampfung der restlichen 1,5 ml im Schaft führen. Röhrchen mit flachem Boden eignen sich für Anwendungen, bei denen Proben bis zur Trockenheit gebracht werden. Jedes graduierte 600 ml-Röhrchen hat beim Vortexen ein Probenvolumen von bis zu 450 ml. Jedes graduierte 170 ml-Röhrchen hat beim Vortexen ein Probenvolumen von bis zu 125 ml.
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Typ Verdampferrohr
Zur Verwendung mit (Geräte) RapidVap™ N2 Verdampfungssystem
Menge 8/Packung
Probenvolumen (angloamerikanisch) 15 oz.
Volumen (metrisch) 2,0 mL
Probenvolumen (metrisch) 450 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 4 lb.
Gewicht (metrisch) 1,8 kg