Learn More
Brand™ Röhrchen mit Streifen
Artikelnummer. 10395181 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Verpackung:
120/Packung
960/Packung
Auf Gestellen verpackt mit 96 einzelnen Röhrchen
Packungsgröße:
120 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10395181
Marke: Brand™ 781520
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten. Die BRAND™ verpackten Gestellröhrchen sind ideal für biologische Tests wie PCR*, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA.
  • Röhrchen und Gestelle aus Polypropylen autoklavierbar bei 121 °C für 20 min (außer Polyethylenkappen)
  • Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für die Arbeit mit Mehrkanalpipettierern
  • Röhrchengröße: Außendurchmesser 8.8 mm, Höhe 45 mm Ideal für biologische Tests wie PCR*, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polyethylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.2 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für biologische Tests wie PCR, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA.
Höhe (metrisch) 45 mm
Anzahl pro Packung 960/Packung
Verpackung 960/Packung
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 8.8 mm