Beschreibung
Unsteril. Röhrchen und Rack sind bei 121°C (2 bar) nach DIN EN 285 autoklavierbar (Deckel (PE) sind nicht autoklavierbar). Geeignet für biologische Tests, z.B. PCR, Zellwachstumsstadien, RIA, EIA, etc. Zum Lagern, Einfrieren bis -80°C und zum Transport von Reagenzien und Proben. Kompatibel mit Standard-Mikrotiterplatten und geeignet für das Arbeiten mit Mehrkanalpipetten. Röhrchen-Abmessung: Aussen-φ 8,8mm, Höhe 45mm.
Polypropylen für hohe Chemikalienbeständigkeit, z.B. gegen DMSO, Phenol, Chloroform
Optimale Probendurchmischung und -rückgewinnung durch U-Boden
Alphanumerische Codierung und abgeschnittene Ecke zur besseren Identifikation und Orientierung
Einsetzbar mit Mehrkanalpipetten und automatischen Liquid Handling Systemen aller führenden Hersteller
Typ: 8er-Strips Röhrchen, PP
Polypropylen für hohe Chemikalienbeständigkeit, z.B. gegen DMSO, Phenol, Chloroform
Optimale Probendurchmischung und -rückgewinnung durch U-Boden
Alphanumerische Codierung und abgeschnittene Ecke zur besseren Identifikation und Orientierung
Einsetzbar mit Mehrkanalpipetten und automatischen Liquid Handling Systemen aller führenden Hersteller
Typ: 8er-Strips Röhrchen, PP
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.2 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für biologische Tests wie PCR, Zellaufnahmestudien, RIA und EIA. |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Anzahl pro Packung | 120/Packung |
| Verpackung | 120/Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | 121 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |