Learn More
Masterflex™ Schlauchadapter NPT (M) PVDF
Ideal für allgemeine und Einweg-Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
Marke: Masterflex™ 31201-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ermitteln Sie, welcher Anschlusstyp für Ihre Anwendung erforderlich ist. Wenden Sie sich hierzu an die kostenlose technische Anwendungsunterstützung
- Weltweiter Marktführer dank einer Vielzahl von Materialien für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderspezifische Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits, um eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung zu ermöglichen
- Entspricht den Anforderungen der USP-Klasse VI für die pharmazeutische Verwendung sowie die FDA-, USDA- und 3A-Normen für den Lebensmittelkontakt
- Alle Anschlüsse sind kompatibel mit Tri-Clamp™ Anschlüssen.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe auslösbare Eigenschaften
Spezifikation
Vakuumschläuche | |
Masterflex L/S und I/P Sanitärschlauchanschluss | |
1/4 Zoll | |
PVDF |
Schlauchadapter; , 3/4 Zoll Mini auf 1/4 Zoll NPT (M) | |
Sanitär x NPT (M) | |
Anschlusstyp: 3/4 Zoll Mini auf 1/4 Zoll NPT (M) |