Learn More
Gilson™ Peristaltikpumpenschlauch für Gilson™ HF2 Pumpenköpfe mit hohem Durchfluss
Artikelnummer. 10246022 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
Flussrate:
128 ml/min
218 ml/min
340 ml/min
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. 10246022
Marke: Gilson™ F117982
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit HF2 Pumpenköpfen
™ Im Rahmen unserer Paletten MINIPULS 3 und Evolution an Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Längen an.
Materialauswahl
  • Silikonschläuche (Versilic™) — biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
  • ISOVERSINIC™ Schläuche — besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
  • Pharmed™ Schläuche — erfüllen die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologische Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
  • PVC (Tygon™) Schläuche — eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit Für HF2-Pumpenköpfe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendung
Verpackungsmenge Je 1 x
Flussrate 340 ml/min
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 94 °C
Produkttyp Verlängerungsschläuche