Learn More
Gilson™ Peristaltikpumpenschlauch für Gilson™ HF2 Pumpenköpfe mit hohem Durchfluss
Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
Flussrate:
128 ml/min
218 ml/min
340 ml/min
Packungsgröße:
3 Meter
Beschreibung
™ Im Rahmen unserer Paletten MINIPULS 3 und Evolution an Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Längen an.
Materialauswahl
- Silikonschläuche (Versilic™) — biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
- ISOVERSINIC™ Schläuche — besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
- Pharmed™ Schläuche — erfüllen die Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe, biologische Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
- PVC (Tygon™) Schläuche — eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | PVC |
| Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
| Zur Verwendung mit | Für HF2-Pumpenköpfe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendung |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Flussrate | 128 ml/min |
| Gasdurchlässigkeit | Niedrig |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |