Learn More
Honeywell™ TUFFSHIELD™ Deep Blue Handschuh, nur für die rechte Hand
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Strickhandschuh, HPPE, Verbundfaser und Polyamid
- Vollständig tauchbeschichteter, hellblauer Nitrilschaum
- Danke der Stricktechnik passt sich der Handschu eng an die Hand und gute Fingerfertigkeit an
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Die Verbundfasern sind so geschützt, dass sie nicht direkt mit der Haut in Berührung kommen
- Die Seite des Handschuhs ist auf die Markierung (Handrücken) geschrieben, um die Erkennung des rechten Handschuhs zu erleichtern
- Die Mischung aus HPPE und Faserverbundwerkstoff sorgt für einen ausgezeichneten Schutz vor Schnittverletzungen
- Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln und in blauer Farbe, um die Erwartungen der Mitarbeiter aus dem Lebensmittelsektor zu erfüllen
- Die HPPE-Faser ist beständig gegen Schnitte, Abrieb und Reinigungsmittel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2016 Mechanische Risiken |
Beschreibung | 13 Gauge |
Farbe | Hellblau |
Hand | Rechts |
Material | Nitril |
Größe | 7 |
Länge (metrisch) | 27 cm |