Learn More
RETSCH Mahl-Sets aus Wolframkarbid
6445.00 € - 14455.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schleif-Set |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für RS200/RS100 |
Material | Wolframkarbid |
Geschwindigkeit | 1.200 U/min |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15340974
|
RETSCH
01.462.0355 |
250 ml |
14455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15330974
|
RETSCH
01.462.0354 |
100 ml |
9740.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15320974
|
RETSCH
01.462.0353 |
50 ml |
6445.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Schleif-Set | |
Für RS200/RS100 | |
Wolframkarbid | |
1.200 U/min |