Learn More
IBA Lifesciences Twin-Strep-tag™ Capture-Kit
Das Twin-Strep-Tag™ Capture Kit kann für die reversible Erfassung von Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen für SPR-Analysen verwendet werden
Marke: IBA Lifesciences 2-4370-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
Das Twin-Strep-Tag™ Erfassungskit ist für die ortsspezifische, reversible Erfassung von Twin-Strep-Tag™ Fusionsproteinen zur biomolekularen Interaktionsanalyse mit Oberflächenplasmonresonanzgeräten (SPR) vorgesehen. Das Kit enthält Strep-Tactin™XT, SPR-Immobilisierungspuffer, Regenerationspuffer und GFP-Twin-Strep-Tag™ als Kontrollprotein. Es ermöglicht die hochstabile Immobilisierung des Liganden auf Basis der einzigartigen Strep-Tactin™XT:Twin-Strep-Tag™ Interaktion, die mit PM-Affinität arbeitet. Die wichtigsten Vorteile:• Indirekte Immobilisierung zum Schutz des Liganden vor chemischer Modifikation sowie Inaktivierung oder Manipulation durch das Immobilisierungsverfahren
• Hohe Affinität ermöglicht Messungen über einen langen Zeitraum (hohe Affinität im unteren PM-Bereich; T1/2 = 13 h)
• Chip kann durch ein etabliertes Verfahren – einfach regeneriert werden. Kostengünstige
• Liganden können aufgrund der hohen Affinität und Spezifität der Twin-Strep-Tag™:Strep-Tactin™XT-Interaktion direkt aus komplexen Proben gewonnen werden. Die Verwendung von unkonjugiertem Strep-Tactin™XT erfordert eine Lizenz, die beim Kauf des Kits als Lizenz für eingeschränkte Nutzung mitgeliefert wird.
Spezifikation
> 95 % | |
Strep-Tactin™XT, 100 µl | |
Aufreinigung rekombinanter Fusionsproteine mit HPLC oder FPLC |
Nur für Forschungszwecke.