Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
Artikelnummer. 15959406 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Saumtyp:
Genäht
Genäht, Geklebt
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Packungsgröße:
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Saumtyp Größe (metrisch) Brustkorb Packungsgröße
15959406 S Genäht, Geklebt 84 bis 92 cm 20 Stück
15969406 M Genäht 92 bis 100 cm 20 Stück
15979406 L Genäht 100 bis 108 cm 20 Stück
15989406 XL Genäht, Geklebt 108 bis 116 cm 20 Stück
15999406 2XL Genäht, Geklebt 116 bis 124 cm 20 Stück
15909416 3XL Genäht, Geklebt 124 bis 132 cm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
Für einen verbesserten Flüssigkeitsschutz wird empfohlen, die Außenmanschette mit Handschuhen zu befestigen. Eine Doppelmanschette ist kein Ersatz für zusätzliche Klebebänder. Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder diese Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offenen Flammen, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15959406 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15193449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.50 €
    694.57 € / 20 Stück
    Sparen 155.93 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Für einen verbesserten Flüssigkeitsschutz wird empfohlen, die Außenmanschette mit Handschuhen zu befestigen. Eine Doppelmanschette ist kein Ersatz für zusätzliche Klebebänder. Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder diese Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offenen Flammen, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Tychem™ 4000 S Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen. Sie bieten eine Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl anorganischer sowie organischer Chemikalien.
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S. Overall mit Kapuze in Weiß, in den Größen SM bis 3X erhältlich. Gesichtsbereich, Handgelenke, Taille und Knöchel mit elastischer Konstruktion für eine optimale Passform, Daumenschlaufen, um ein Hochrutschen der Ärmel zu verhindern. Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
    Tychem™ 4000-Bekleidung wird aus einem leichten und strapazierfähigen Material hergestellt (<700 pro Kleidungsstück), das aus einer chemischen Barriere-Schicht besteht, die auf ein hochbelastbares Tyvek™-Substrat aufgebracht wurde. Das Kleidungsstück erreicht eine Permeationsbarriere für eine breite Palette anorganischer und organischer Chemikalien.
    TYCHEM™ 4000 S eignet sich ideal für die Handhabung von Chemikalien, für Reinigungsarbeiten in der Umwelt und für Notfalleinsätze. Es eignet sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich Öl- und Gasindustrie, chemische Technik und für die Nutzung durch Gefahrgut-Einsatzteams und andere Notfalldienste. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Tychem
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Knöchelform Elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss vorne mit doppelten Abdeckklappen
Saumtyp Genäht, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Widerstand Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Abrasiv
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425Chemieschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-BEN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)Antistatikbehandlung (EN 1149-5) - auf der Innenseite;
Beschreibung Tychem 4000 S
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33–36 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 84 bis 92 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Chemikalien, Umweltsanierungsarbeiten und Notfallmaßnahmen.
Höhe (metrisch) 162 bis 170 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 124 g/m2
Menge 15/Packung
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.