Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F CHA Orangefarbener Overall mit Haube
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in grau für unauffällige Anwendungen
- Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für optimale Passform
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
- Verschlusssystem mit selbsthaftenden Doppelreißverschlussleiste
- Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
- Schützt das Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, radioaktiven Kontaminationen, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
- Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | L |
| Material | Tychem™ |
| Farbe | Orange |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Hood Type | Elastisch |
| Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe |
| Mehr anzeigen |