Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon E-3603 Schläuche, transparent
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 transparenten Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
23.95 € - 129.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Laboratory Tubing |
---|---|
Material | Tygon |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15121859
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00017 |
9.5 mm | 20 psi |
129.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15368051
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00001 |
2.4 mm | 80 psi |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche.Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E 3603 transparenten Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren,
- Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung
Spezifikation
Laboratory Tubing | |
49.2 ft. | |
Allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente |
Tygon | |
15 m | |
Transparent |