Learn More
Masterflex™ Tygon™ R-3603 Laborschläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ R-3603 Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Masterflex™ ACF00005-C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Biobasierte Formulierung für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und besitzt einen sicheren Halt für einfache Laboraufbauten
- Beinhaltet kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen lieferbar, zum Erhalt eine vollständigen Vakuums bei Zimmertemperatur
- Labor allgemein
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutika
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung geeignet
Spezifikation
Tubing | |
0.09 in. | |
Kunststoff | |
5.6 mm | |
15 m | |
1.6 mm | |
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente | |
Je 1 | |
Transparent | |
Flexibel | |
760 mm |
FDA-konform; erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI und NSF 51, USP Class VI, NSF 51 | |
2.4 mm | |
0.22 in. | |
49.2 ft. | |
0.06 in. | |
425 % | |
74 °C | |
Ja | |
Shore A, 15 s 56 | |
20 psi | |
74 °C |