Learn More
Ismatec™ Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum Standardschläuche
Platingehärtete Silikonschläuche mit einer ultraglatten Innenoberfläche. Die Ismatec™ Tygon™ Sl 3350 Standard-Platinschläuche aus Silikon erleichtern den hygienischen Transfer empfindlicher Flüssigkeiten.
164.00 € - 296.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Standardröhrchen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Part 177.2600. Übertrifft auch die Hygieniestandards 3A. |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Tygon SI Silikon 3350 |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.5 m |
Product Code | Brand | Schlauchgröße | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Schlauchgröße | Price | Quantity & Availability | |||||
10144202
|
Ismatec™
SC0582B |
4.8 mm Innendurchmesser, 8.0 mm Außendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10011742
|
Ismatec™
SC0697A |
11.1 mm Innendurchmesser, 14.3 mm Außendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10241862
|
Ismatec™
SC0583B |
4.8 mm Innendurchmesser, 9.6 mm Außendurchmesser |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
- Dampfautoklavierbar.
- Exzellente biologische Kompatibilität
- Die ultraglatte Innenröhre verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung.
- Niedriger Grad an Proteinbindung.
- Völlig nicht-zytotoxisch, nicht-hämolytisch und nicht-pyrogenisch
- Wetter-, ozon-, sonnenlicht- und strahlungsbeständig.
- Beständig gegen Pilze.
- Geruchsneutral
- Nicht geeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünntes Natriumhydroxid.
- Relativ hohe Gasdurchlässigkeit.
- Anwendungen
- Säuren: Eingeschränkt
- Alkalische Lösungen: Eingeschränkt
- Lösungsmittel: Eingeschränkt
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Ausreichend
- Sterile Medien: Sehr gut
- Konform mit:
- US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Part 177.2600.
- Übertrifft auch die Hygieniestandards 3A.
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 121 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
Specifications
Standardröhrchen | |
Autoklavierbar | |
7.5 m | |
-60 °C | |
Nicht geeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünntes Natriumhydroxid. Relativ hohe Gasdurchlässigkeit. | |
Gut |
US Pharmacopoea XXIII Cl.Vl FDA 21 CFR, Part 177.2600. Übertrifft auch die Hygieniestandards 3A. | |
Tygon SI Silikon 3350 | |
Hygienischer Transfer empfindlicher Flüssigkeiten. | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Durchsichtig | |
200 °C |