Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Kappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinsatz
Verwenden Sie diese Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien. Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
Marke: Fisherbrand™
161.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.44000kg
Beschreibung
Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
- Lieferung auf unterteilten Tabletts
- Ebenfalls erhältlich: vorgereinigte EPA (Environmental Protection Agency)-Fläschchen für VOA (Volatile Organic Analysis), mit oder ohne Zertifizierung und mit angebrachten weißen Polypropylenverschlüssen mit offener Oberseite und Silikonsepten mit PTFE-Beschichtung
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) | |
Ja | |
Für Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien | |
5,4 dr. | |
Phenolharz | |
60 mm | |
ASTM, USP Typ I | |
24 bis 400 |
Teflonbeschichtetes Gummi | |
28 mm | |
Nicht steril | |
20 ml | |
72 | |
20 mL | |
Montiert | |
72/Packung | |
Fläschchen | |
Analyse flüchtiger organischer Verbindungen |