Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Kappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinsatz
Verwenden Sie diese Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien. Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.44000kg
Beschreibung
Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
- Auf unterteilten Tabletts
- Ebenfalls lieferbar: vorgereinigte EPA- (Environmental Protection Agency) Fläschchen für VOA (Volatile Organic Analysis), mit oder ohne Zertifizierung und mit weißen Polypropylenkappen mit offener Oberseite und Silikonsepten mit PTFE-Beschichtung
Spezifikation
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) | |
Ja | |
Für Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien | |
0,5 dr. | |
Phenolharz | |
31 mm | |
ASTM, USP Typ I | |
13-425 |
Teflonbeschichtetes Gummi | |
15 mm | |
Unsteril | |
2 ml | |
200 | |
2 mL | |
Montiert | |
200/Packung | |
Fläschchen |