Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Kappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinsatz
Verwenden Sie diese Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien. Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
Marke: Fisherbrand™
191.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.82250kg
Description
Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
- Auf unterteilten Tabletts
- Ebenfalls lieferbar: vorgereinigte EPA- (Environmental Protection Agency) Fläschchen für VOA (Volatile Organic Analysis), mit oder ohne Zertifizierung und mit weißen Polypropylenkappen mit offener Oberseite und Silikonsepten mit PTFE-Beschichtung
Specifications
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) | |
Ja | |
Für Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien | |
1,62 dr. | |
Phenolharz | |
43 mm | |
ASTM, USP Typ I | |
15 bis 425 |
Teflonbeschichtetes Gummi | |
19 mm | |
Unsteril | |
6 ml | |
200 | |
6 mL | |
Montiert | |
200/Packung | |
Fläschchen | |
Analyse flüchtiger organischer Verbindungen |