Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und Kappen: PTFE-beschichtete, weiße 14B Gummieinsatz
Verwenden Sie diese Allzweckfläschchen für lichtempfindliche Materialien. Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
Marke:  Fisherbrand™
158.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21960" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.96000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11593532
  • 222.91 € / 144 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand™ Typ 1 Klasse A klare Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen tragen aufgesetzte schwarze Phenolkappen mit einer Einlage aus PolyCone oder weißem Gummi mit PTFE-Beschichtung.
  • Auf unterteilten Tabletts
  • Ebenfalls lieferbar: vorgereinigte EPA- (Environmental Protection Agency) Fläschchen für VOA (Volatile Organic Analysis), mit oder ohne Zertifizierung und mit weißen Polypropylenkappen mit offener Oberseite und Silikonsepten mit PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
A
Durchsichtig
Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A)
Ja
Für Allzweckröhrchen und lichtempfindliche Materialien
8 dr.
Phenolharz
94 mm
ASTM, USP Typ I
22-400
Teflonbeschichtetes Gummi
25 mm
Unsteril
30 ml
144
30 mL
Montiert
144/Packung
Fläschchen
Analyse flüchtiger organischer Verbindungen