Learn More
asecos™ Typ 30 Druckgasflaschenschrank G-CLASSIC-30
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3066300130664
Weitere Details : Netto-Gewicht : 485.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen 4 Druckgasflaschen à 50 Liter
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen: große Innenhöhe, umfangreiche Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, gleichmäßige Durchlüftung im Schrankinnenraum vom Boden bis zur Decke
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-2
- EN 16121/16122 konform
- CE konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
1874 mm | |
Gasflaschenschrank | |
1094 mm | |
Pulverbeschichtet | |
1198 mm | |
479 x 1094 x 1874 mm | |
615 mm | |
4 Gasflaschen mit 50 l | |
G90.205.120 | |
EN 14470-2, CE-konform |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen - geeignet für bis zu 4 Druckgasflaschen à 50 Liter | |
479 mm | |
Stahl (galvanisiert) | |
615 x 1198 x 2050 mm | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
2050 mm | |
Flügel | |
2 |