Learn More
asecos™ S-PEGASUS-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, AGT integriert
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
3121.70 € - 3625.20 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 616 mm |
Innentiefe (metrisch) | 524 mm |
Beschreibung | Sicherheitsschrank S-PEGASUS-90 Modell S90.129.120.WDAC in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 3 x Auszugswanne (Stahlblech pulverbeschichtet) |
Abmessungen (T x B x H) | 616 x 1196 x 1298 mm |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15902896
|
asecos™
3012300130167 |
2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3407.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15982916
|
asecos™
3012300230167 |
2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
3407.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15992876
|
asecos™
3012300130155 |
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (275 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3121.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15972906
|
asecos™
3012300230155 |
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (275 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
3121.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15912896
|
asecos™
3012300130168 |
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3625.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15992916
|
asecos™
3012300230168 |
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
3625.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15902886
|
asecos™
3012300130156 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (180 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
3169.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15982906
|
asecos™
3012300230156 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (180 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
3169.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Description
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Mühelose Verwendung: Einhandbedienung der Flügeltürschränke (AGT)
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Specifications
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform | |
524 mm | |
616 x 1196 x 1298 mm | |
Stahlblech | |
mit Flügeltüren (gekoppelt) m. Tür-Schließ-Automatik (TSA) und Einhandbedienung (AGT), Auto-close | |
1298 mm | |
S90.129.120.WDAC | |
pulverbeschichtet glatt | |
1050 mm |
616 mm | |
Sicherheitsschrank S-PEGASUS-90 Modell S90.129.120.WDAC in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 3 x Auszugswanne (Stahlblech pulverbeschichtet) | |
524 x 1050 x 1072 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
1072 mm | |
2 | |
1196 mm |