Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-PEGASUS-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
3174.70 € - 3699.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 616 mm |
Innentiefe (metrisch) | 524 mm |
Beschreibung | Einhand-Öffnungsmechanismus |
Abmessungen (T x B x H) | 616 x 1196 x 1298 mm |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15965896
|
asecos™
3070700130167 |
2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15955926
|
asecos™
3070700230167 |
2 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15955886
|
asecos™
3070700130155 |
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (275 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15945916
|
asecos™
3070700230155 |
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (275 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15975896
|
asecos™
3070700130168 |
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15965926
|
asecos™
3070700230168 |
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15965886
|
asecos™
3070700130156 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (180 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Hellgrau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15955916
|
asecos™
3070700230156 |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (180 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | Warngelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit
- 2 x Auszugswanne, Tragkraft: 60 kg, Volumen: 29 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne nur in Verbindung mit/unter Auszugswannen, Volumen: 33 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Specifications
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform | |
524 mm | |
616 x 1196 x 1298 mm | |
Stahlblech | |
mit Flügeltüren gekoppelt m. Einhandbedienung | |
1298 mm | |
S90.129.120.WDEU | |
pulverbeschichtet glatt | |
1050 mm |
616 mm | |
Einhand-Öffnungsmechanismus | |
524 x 1050 x 1072 mm | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
1072 mm | |
2 | |
1196 mm |