Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
2486.76 € - 3339.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
---|---|
Material | Stahlblech |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Ausführung der Tür | mit Falttür und Türfeststellanlage, Left-hinged |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Außentiefe (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außentiefe (metrisch) | Konfiguration | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15993396
|
asecos™
3023300130249 |
616 mm | 1 Einlegeboden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau |
2486.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15953436
|
asecos™
3023300230249 |
616 mm | 1 Einlegeboden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne | Warngelb |
2486.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15923406
|
asecos™
3023300130255 |
616 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau |
2692.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15983436
|
asecos™
3023300230255 |
616 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne | Warngelb |
2692.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15933416
|
asecos™
3023300130267 |
616 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau |
2870.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15993446
|
asecos™
3023300230267 |
616 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Warngelb |
2870.48 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15953416
|
asecos™
3023300130269 |
616 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau |
3150.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15913456
|
asecos™
3023300230269 |
616 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Gelb |
3150.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15914156
|
asecos™
3031300130318 |
749 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau |
3018.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15974166
|
asecos™
3031300230318 |
749 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Gelb |
3018.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15924156
|
asecos™
3031300130319 |
749 mm | 5 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau |
3178.94 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15984166
|
asecos™
3031300230319 |
749 mm | 5 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Warngelb |
3178.94 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15934156
|
asecos™
3031300130320 |
749 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Hellgrau |
3339.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15994166
|
asecos™
3031300230320 |
749 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | Warngelb |
3339.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Platzsparende Falttür: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneter Tür
- Komfortabel und sicher: Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit
- 4 x Auszugswanne, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 5 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
- 1 x Bodenauffangwanne nur in Verbindung mit/unter Auszugswannen, Volumen: 11 Liter, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035 Lichtgrau
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform | |
Sicherheitsschrank | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
1742 mm | |
1 | |
596 mm |
Stahlblech | |
mit Falttür und Türfeststellanlage, Left-hinged | |
1968 mm | |
Tür offen Sicherungssystem | |
pulverbeschichtet glatt | |
450 mm |