Learn More
asecos™ S-PHOENIX Sicherheitslagerschrank Typ 90, Touchless-90, hellgrau
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
3159.86 € - 5069.98 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform |
---|---|
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Außentiefe (metrisch) | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außenbreite (metrisch) | Außentiefe (metrisch) | Konfiguration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13414077
|
asecos™
3023700130249 |
596 mm | 616 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (335 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
3159.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15913716
|
asecos™
3023700130255 |
596 mm | 616 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (350 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
3361.26 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13454067
|
asecos™
3023700130267 |
596 mm | 616 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
3543.58 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13464067
|
asecos™
3023700130269 |
596 mm | 616 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
3823.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13474047
|
asecos™
3031700130318 |
596 mm | 749 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
3757.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15954256
|
asecos™
3031700130319 |
596 mm | 749 mm | 5 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
3917.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13414057
|
asecos™
3031700130320 |
596 mm | 749 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
4077.82 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13424037
|
asecos™
3012000130127 |
1196 mm | 616 mm | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
3942.67 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15962706
|
asecos™
3012000130133 |
1196 mm | 616 mm | 3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
4145.13 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13474027
|
asecos™
3012000130147 |
1196 mm | 616 mm | 4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
4626.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13414037
|
asecos™
3012000130149 |
1196 mm | 616 mm | 6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
5069.98 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Mühelose Bedienung: Der Sensor erkennt eine Person innerhalb von ca. 2 Sekunden.
- Anwenderfreundlich und sicher: Nach der Erkennung öffnen sich die Falttüren automatisch innerhalb von ca. 5Sekunden. Der Sensor erkennt die Person während des Betriebs und hält die Falttüren offen.
- Immer geschlossen: Wenn die Person den sensorgesteuerten Erfassungsbereich verlässt, schließen die Falttüren nach ca. 30 Sekunden automatisch.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform | |
Stahl | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1742 mm |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank | |
1968 mm | |
Pulverbeschichteter Stahl |