Learn More
asecos Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank UB-T-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos 3590000130489
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg
Benachrichtigungen:
For indoor use only
Beschreibung
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
- Anwenderfreundlich: Zugang zu allen Behältern; Flügeltür mit 93°-Öffnungswinkel; Schrankinneres vollständig einsehbar
- Keine unbefugte Verwendung: Türen mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün) abschließbar
- Mobil: Rollen mit Sockelblende (optional erhältlich) für das einfache Verschieben des Schrankes
- Belüftung: Integrierte Luftleitungen, bereit zur Verbindung (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Zertifikate
- Feuerbeständigkeit: 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-1
- Konform gemäß DIN EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Spezifikation
470 mm | |
31,50 in. | |
Gips | |
600 x 593 x 800 mm | |
23,62 in. | |
470 x 482 x 702 mm | |
311 lb. | |
1 | |
27,64 in. | |
Sicherheitsuntertischschrank | |
23,35 in. | |
Hellgrau | |
800 mm | |
UB90.080.059.060.T. | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform |
482 mm | |
Glatt | |
(1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz (Edelstahl), (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) | |
141 kg | |
18,98 in. | |
600 mm | |
30 kg (Standardregal)/75 kg (Gitterregal) | |
18,50 in. | |
702 mm | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
593 mm | |
Standard | |
Mit Scharnier links, Flügel | |
1 |