Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsuntertischschrank UB-T-90
Artikelnummer. 16397586 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
502 x 593 x 600 mm
600 x 593 x 800 mm
502 x 1102 x 600 mm
600 x 1102 x 800 mm
Ausführung der Tür:
Mit Scharnier links, Flügel
Scharniere rechts, Flügel
Anzahl Türen:
1
2
Enthält:
(1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz (Edelstahl), (1) Auffangwanne unten (Edelstahl)
(1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl)
(1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech)
(1) Schublade max Innenhöhe (pulverbeschichtetes Stahlblech (elektrisch leitend))
(1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl)
(1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Unit Size:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (T x B x H) Ausführung der Tür Anzahl Türen Enthält Unit Size
16397586 600 x 593 x 800 mm Scharniere rechts, Flügel 1 (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) 1 Stück
15938132 502 x 593 x 600 mm Mit Scharnier links, Flügel 1 (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) 1 Stück
15928132 502 x 1102 x 600 mm Mit Scharnier links, Flügel 2 (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) 1 Stück
16387576 600 x 593 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 1 (1) Schublade max Innenhöhe (pulverbeschichtetes Stahlblech (elektrisch leitend)) 1 Stück
16317586 600 x 593 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 1 (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) 1 Stück
16397576 600 x 593 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 1 (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) 1 Stück
16327586 600 x 593 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 1 (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) 1 Stück
16307586 600 x 593 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 1 (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz (Edelstahl), (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) 1 Stück
16327596 600 x 1102 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 2 (1) Schublade max Innenhöhe (pulverbeschichtetes Stahlblech (elektrisch leitend)) 1 Stück
16347596 600 x 1102 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 2 (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) 1 Stück
16337596 600 x 1102 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 2 (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) 1 Stück
15951342 600 x 1102 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 2 (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) 1 Stück
15985770 600 x 1102 x 800 mm Mit Scharnier links, Flügel 2 (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) 1 Stück
16357586 600 x 593 x 800 mm Scharniere rechts, Flügel 1 (1) Schublade max Innenhöhe (pulverbeschichtetes Stahlblech (elektrisch leitend)) 1 Stück
16387586 600 x 593 x 800 mm Scharniere rechts, Flügel 1 (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech) 1 Stück
16367586 600 x 593 x 800 mm Scharniere rechts, Flügel 1 (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) 1 Stück
16377586 600 x 593 x 800 mm Scharniere rechts, Flügel 1 (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz (Edelstahl), (1) Auffangwanne unten (Edelstahl) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Nur für Verwendung in Innenräumen
Product Code. 16397586 Supplier asecos™ Supplier No. 3591500133764
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur für Verwendung in Innenräumen
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Einfache und komfortable Handhabung: Die Türen stoppen in jeder Position und schließen sich im Brandfall selbst.
  • Benutzerfreundlich: Zugriff auf alle Container, 93° Die Flügeltür wird geöffnet, das Innere des Schranks ist vollständig sichtbar.
  • Keine unbefugte Nutzung: Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungszustandsanzeige (rot/grün) abschließbar.
  • Mobil: Rollen mit Sockel (optional erhältlich), einfaches Verschieben des Schranks
  • Belüftung: Integrierte Luftkanäle, anschlussfertig (DN 50) an eine technische Abluftanlage
Zertifikate
  • Feuerbeständigkeit: 90 Minuten
  • Typentest gemäß EN 14470-1
  • Konform gemäß DIN EN 16121/16122
  • GS-zertifiziert
  • CE-konform
Specifications
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform
Innentiefe (angloamerikanisch) 18,98 in.
Außentiefe (metrisch) 600 mm
Innentiefe (metrisch) 482 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 470 x 482 x 702 mm
Abmessungen (T x B x H) 600 x 593 x 800 mm
Ausführung der Tür Scharniere rechts, Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Innenhöhe (angloamerikanisch) 27,64 in.
Außenhöhe (metrisch) 800 mm
Innenhöhe (metrisch) 702 mm
Enthält (1) Einlegeboden, (1) perforierter Einsatz, (1) Auffangwanne unten (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Tragkraft 30 kg (Standardregal)/75 kg (Gitterregal)
Modell UB90.080.059.060.TR.
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 1
Einschubtyp Standard
Oberflächenbeschichtung Glatt
Gewicht (angloamerikanisch) 311 lb.
Gewicht (metrisch) 141 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 18,50 in.
Außenbreite (metrisch) 593 mm
Innenbreite (metrisch) 470 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 23,62 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 31,50 in.
Material Gips
Produkttyp Sicherheitsschrank (unter der Werkbank)
Außenbreite (angloamerikanisch) 23,35 in.