Learn More
Brady™ Kantenschutz aus Polyurethan, Typ C
Choose this Type C Polyurethane Safety Bumper to suit different applications - use to warn of potential danger or help protect impact injury.
Marke: Brady™ 225018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58000kg
Beschreibung
- Choose these safety bumpers to suit different applications - use to warn of potential danger or help protect impact injury.
Spezifikation
Je 1 | |
Safety Bumpers - Yellow/Black | |
1.57 in. | |
Sicherheitsstoßfänger | |
Polyurethan |
39.4 in. | |
Gelb, schwarz | |
Warnt vor potenziellen Gefahren oder trägt zur Vermeidung von Verletzungen bei | |
40 mm | |
1 m |