Learn More
Macherey-Nagel™ Probengläser N9-1,braun Beschriftungsfeld Schraubgewinde breite öffnung (VE=100St.)
Marke: Macherey-Nagel™ 702284
19.44 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25600kg
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
1,5 ml | |
Flacher Boden, breite Öffnung, Etikett und Skala | |
100 | |
Flach | |
100/Packung |
11,6 mm | |
HPLC- und GC-Autosampler | |
Schraubverschluss, weite Öffnung | |
100/Packung | |
32 mm |