Learn More
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.07% |
| CAS | 58569-55-4 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Molekulargewicht | 573.66 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 40 mg/mL (69.73 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (11.63 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Met-Enkephalin∣ Methionine enkephalin |