Learn More
Thermo Scientific™ [Tyr4]bombesin, Alfa Aesar™
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ J66705.M^
Weitere Details : CAS : 67338-70-9 Netto-Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Fest | |
[Tyr4] Bombesin | |
RUO - research use only |
-30°C to -10°C | |
1669.86 | |
1 mg | |
Glp-Gln-Arg-Tyr-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2 |
Nur für Forschungszwecke