missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tyrphostin 23, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200098027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16422797 50 mg -
16406718 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16422797 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15644

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.

Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H6N2O2
Menge 50 mg
Synonym Tyrphostin A23 RG-50810 AG 18
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (537.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 186.17
Formelmasse 186.17
Reinheit (%) 99.43%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.