Learn More
Tyrphostin A23, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493099 10 mg 10 Milligramm
15483099 5 mg 5 Milligramm
15403109 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493099 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60308.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Starker Inhibitor der EGF-Rezeptor-Kinase-Aktivität
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Tyrphostin hemmt die Protein-Tyrosinkinase und blockiert die EGF-abhängige Autophosphorylierung des Rezeptors. Die Inhibitoren können sich mit unterschiedlichen Affinitäten an die EGF-Rezeptorkinase-Domäne binden. Hemmt auch die PDGFR-Kinase. Tyrphostin A23 wurde zur Hemmung der Agonist-induzierten GP IIb-IIIa-Aktivierung in permeabilisierten Thrombozyten und in anderen Studien zur Blockierung von Kalziumkanalströmen in vaskulären glatten Muskelzellen verwendet. . Tyrphostin A23 kann auch die Internalisierung von (125)I-Transferrin in Heb7ba-Zellen hemmen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Ethanol oder DMF
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren und Hitze lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118409-57-7
Summenformel C10H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.17
MDL-Nummer MFCD00133899
InChI-Schlüssel VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrphostin 23, tyrphostin a23, 3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, tyrphostin ag18, tyrphostin rg50810, unii-rv0gcd31oj, 2-3,4-dihydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 2-3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, alpha-cyano-3,4-dihydroxy cinnamonitrile, propanedinitrile,2-3,4-dihydroxyphenyl methylene
PubChem CID 2052
IUPAC-Name 2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylidene]propandinitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=C(C#N)C#N)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tyrphostin A23
Farbe Braun bis gelb
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO, ethanol, or DMF
Formelmasse 186.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver