Learn More
Thermo Scientific™ Tyrphostin AG-213, 97 %
Artikelnummer. 15468709
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15468709 10 mg 10 Milligramm
15458709 5 mg 5 Milligramm
15478709 25 mg 25 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 15468709
Marke: Thermo Scientific™ J67345.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 10 mg
Beschreibung Orange
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Assay 97%
CAS 122520-86-9
Summenformel C10H8N2O2S
Formelmasse 220,25g/mol
Synonym RG-50864; Tyrphostin 47
Form Fest