Learn More
Thermo Scientific™ Tyrphostin AG-213, 97 %
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Beschreibung | Orange |
| Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
| Assay | 97% |
| CAS | 122520-86-9 |
| Summenformel | C10H8N2O2S |
| Formelmasse | 220,25g/mol |
| Synonym | RG-50864; Tyrphostin 47 |
| Form | Fest |