Learn More
Fisherbrand™ Tyvek™ Kat. III Overall
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
- Bieten mehr Schutz als gleichwertige SMS-Kleidungsstücke
- Robuster als mikroporöse Folien
- Robust und dennoch leicht (weniger als 180 g/Kleidungsstück)
- Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
- Antistatische Behandlung auf der Außenseite
- Genähte externe Nähte in Gelb für die visuelle Identifizierung und Unterscheidung
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | S |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Weiß |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Hood Type | 2-teilig |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido