Learn More
DuPont™ TYVEK™ 500 HP Modell TY178
Artikelnummer. 30305970
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
2XL
3XL
4XL
5XL
Packungsgröße:
25 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30305970 2XL 25 Stück
30305955 S 25 Stück
30305932 M 25 Stück
30305897 L 25 Stück
30305946 XS 25 Stück
30305941 3XL 25 Stück
30305921 4XL 25 Stück
30305956 5XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30305970 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D15573151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.57 €
    322.45 € / 25 Stück
    Sparen 22.12 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schutzanzug mit vier angenähten D-Ring-Ärmeln. Ergonomisches, schützendes Design.
  • Arbeiter, die in Umgebungen mit der Gefahr gefährlicher Partikel oder leichter flüssiger Aerosole mit Ganzkörperschutzgurten arbeiten, mussten bisher einen Kompromiss zwischen effizientem persönlichen Schutz und dem Schutz ihres Ganzkörperschutzgurtes vor äußerer Kontamination eingehen.
  • Das neue Tyvek™ 500 HP TY178S HP Das Kleidungsstück bietet eine einzigartige Lösung – Schutz sowohl für den Träger als auch für das Ganzkörpergeschirr – indem es eine Barriere zwischen dem Benutzer und den in der Umgebung vorhandenen Partikel- oder leichten Flüssigkeitsaerosolgefahren bildet. Das innovative, zum Patent angemeldete Kleidungsstück wurde so konzipiert, dass es über einem Ganzkörpergurt getragen werden kann. Es ermöglicht den Arbeitern den Zugriff auf und die Nutzung mehrerer D-Ringe an ihrem Ganzkörpergurt und bietet gleichzeitig ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Haltbarkeit und Komfort.
  • Dieser neue TY178S HP Das Modell verfügt über vier angebrachte Hülsen zur Verwendung mit den vorderen, hinteren und seitlichen D-Ringen eines Ganzkörpergurtes. Der außermittige Reißverschluss ermöglicht die Aufnahme der vorderen D-Ring-Schlaufe zur Befestigung eines vorderen D-Rings. Dieses Kleidungsstück ist mit verschiedenen Ganzkörpergurtmodellen kompatibel und kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Malerarbeiten, Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten und vieles mehr.
  • Neben seinem innovativen Design bietet dieses Kleidungsstück dank des einzigartigen Materials auch ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz und Haltbarkeit. Tyvek™ Stoff. Es ist zudem extrem leicht und bietet ein hohes Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit. Das Kleidungsstück fusselt wenig (und eignet sich daher auch für Farbanwendungen). Ohne Silikonzusatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kragen-Overalls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material HDPE
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit Klappe
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Flüssig